Learn More
OCT2 Antibody (OCT2/7073R) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18360307 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
18360307 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18360307 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP314146
Rabbit Monoclonal Antibody
OCT2 Monoclonal antibody specifically detects OCT2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno OCT2.
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OCT2/7073R
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL
Formulación 10mM PBS without Preservative
Alias de gen homeobox protein, Lymphoid-restricted immunoglobulin octamer-binding protein NF-A2, OCT2Oct-2, Octamer-binding protein 2, Octamer-binding transcription factor 2, OTF-2, OTF2POU domain class 2, transcription factor 2, POU class 2 homeobox 2, POU domain, class 2, transcription factor 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment of human OCT2 protein (around aa 112-297) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P09086)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5452
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG κ