missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OCT2 Antibody (OCT2/2137), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18683297 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18683297 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18683297 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP275735PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

OCT2 Monoclonal antibody specifically detects OCT2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno OCT2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon OCT2/2137
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen homeobox protein, Lymphoid-restricted immunoglobulin octamer-binding protein NF-A2, OCT2Oct-2, Octamer-binding protein 2, Octamer-binding transcription factor 2, OTF-2, OTF2POU domain class 2, transcription factor 2, POU class 2 homeobox 2, POU domain, class 2, transcription factor 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human OCT2 protein (around aa 112-297) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P09086)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5452
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.