missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OCT1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18189191 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18189191 0.025 mg 25 microgramos
18157101 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18189191 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP224677SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

44470 Polyclonal specifically detects 44470 in Human, Canine, Equine, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno OCT1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 3-5 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 5 ug/ml
Formulación 0.2 ml PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen FLJ42836, Oct-1, OCT1class 2, transcription factor 1, POU class 2 homeobox 1, POU domain class 2, transcription factor 1
Símbolos de los genes POU2F1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A portion of amino acids 1-50 of human OCT-1 was used as the immunogen.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5451
Especificidad de la prueba The amino acid sequence used as immunogen is 100% homologous in human, chimpanzee, monkey, 83% homologous in mouse, 77% homologous in cow and 72% homologous in dog and rat.
Especies diana Human, Canine, Equine, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.