Learn More
OCRL Antibody [Biotin], R&D Systems™
Código de producto. 30500573 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30500573 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30500573 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP337944B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
OCRL Polyclonal antibody specifically detects OCRL in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno OCRL
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen EC 3.1.3.36, INPP5F, LOCR, Lowe oculocerebrorenal syndrome protein, NPHL2, OCRL1inositol polyphosphate 5-phosphatase OCRL-1, oculocerebrorenal syndrome of Lowe, phosphatidylinositol polyphosphate 5-phosphatase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-220 of human OCRL (NP_001578.2).,, Sequence:, MEPPLPVGAQPLATVEGMEMKGPLREPCALTLAQRNGQYELIIQLHEKEQHVQDIIPINSHFRCVQEAEETLLIDIASNSGCKIRVQGDWIRERRFEIPDEEHCLKFLSAVLAAQKAQSQLLVPEQKDSSSWYQKLDTKDKPSVFSGLLGFEDNFSSMNLDKKINSQNQPTGIHREPPPPPFSVNKMLPREKEASNKEQPKVTNTMRKLFVPNTQSGQRE
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Golgi Apparatus Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4952
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus