Learn More
OBP2B Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Código de producto. 18333302 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18333302 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18333302 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP306620AF350
Rabbit Polyclonal Antibody
OBP2B Polyclonal antibody specifically detects OBP2B in Human samples. It is validated for ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno OBP2B
Aplicaciones ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen hOBPIIb, MGC119022, OBPIIb, odorant binding protein 2B, odorant-binding protein 2b, odorant-binding protein IIb, UNQ653/PRO1283
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human OBP2B (NP_055396.1; Met1-His170).
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29989
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG