Learn More
Isomorfina O6-Metil-7,8-dihidro-6, TRC
Código de producto. 30475350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475350 1 mg 1 miligramo
30466728 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30475350 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3021501MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63732-74-1
Fórmula molecular C18H23NO3
Peso molecular (g/mol) 301.38
Sinónimo 6beta-Tetrahydrooripavine, (5alpha,6beta)-4,5-epoxy-6-methoxy-17-methyl-Morphinan-3-ol
Nombre IUPAC (4R,7R,7aR,12bS)-7-metoxi-3-metil-2,4,4a,5,6,7,7,13-octahidro-1H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolina-9-ol
SMILES CO[C@@H]1CCC2[C@H]3Cc4ccc(O)c5O[C@@H]1[C@]2(CCN3C)c45
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O6-Methyl-7,8-dihydro-6-isomorphine
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H23NO3/c1-19-8-7-18-11-4-6-14(21-2)17(18)22-16-13(20)5-3-10(15(16)18)9-12(11)19/h3,5,11-12,14,17,20H,4,6-9H2,1-2H3/t11?,12-,14-,17+,18+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.1678