CAS RN 63732-74-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Isomorfina O6-Metil-7,8-dihidro-6, TRC
CAS: 63732-74-1 Fórmula molecular: C18H23NO3 Peso molecular (g/mol): 301.38 Sinónimo: 6beta-Tetrahydrooripavine,(5alpha,6beta)-4,5-epoxy-6-methoxy-17-methyl-Morphinan-3-ol Nombre IUPAC: (4R,7R,7aR,12bS)-7-metoxi-3-metil-2,4,4a,5,6,7,7,13-octahidro-1H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolina-9-ol SMILES: CO[C@@H]1CCC2[C@H]3Cc4ccc(O)c5O[C@@H]1[C@]2(CCN3C)c45