Descripción
- Se puede utilizar en soluciones acuosas
- Casi todos los disolventes orgánicos
- Las siguientes excepciones son: hidrocarburos clorados, acetona y otrascetonas, ésteres alifáticos y fenol. No se deben usar soluciones que contengan más del 10 % de NaOH, 10 % de HCl, otros ácidos minerales fuertes o 5 % de ácido acético
- De caucho de nitrilo (NBR)
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | Paquete de 2 |
| Tipo de producto | Junta tórica |
| Material | Caucho de perfluoro |
| Tamaño | 11,3 x 2,4mm |