Learn More
Merck Junta tórica
Código de producto. 10325431 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Soporte de filtro de línea de gas de 25 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10325431 Soporte de filtro de línea de gas de 25 mm paquete de 6
1 options
Código de producto. 10325431 Proveedor Merck N.º de proveedor XX4002516
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Viton 2-021
Para utilizar con (equipo) Soporte de filtro de línea de gas de 25 mm
Cantidad 5/Paq.
Tipo de producto Junta tórica
Material Fluoroelastómero
Diámetro exterior (métrico) 23,52mm
Tamaño 2-021