Learn More
Clorhidrato de O-((Perfluorofenil)metil)hidroxilamina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30138325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138325 250 mg 250 miligramos
30134045 500 mg 500 miligramos
30003309 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138325 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP227330250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57981-02-9
Fórmula molecular C7 H4 F5 N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 249.566
Sinónimo Hydroxylamine, O-[(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)methyl]-, hydrochloride (1:1) (ACI), Hydroxylamine, O-[(pentafluorophenyl)methyl]-, hydrochloride (9CI), ((Perfluorophenyl)methoxy)amine hydrochloride, 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyloxyamine hydrochloride, N-[(2
Nombre IUPAC O-[(2,3,4,5,6-pentafluorofenil)metil]hidroxilamina; clorhidrato
SMILES Cl.NOCc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4F5NO.ClH/c8-3-2(1-14-13)4(9)6(11)7(12)5(3)10;/h1,13H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.998