Learn More
Clorhidrato de O-(2,3,4,5,6-pentafluorobencil)hidroxilamina, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11478287 5 g 5 g
11488287 0.25 g 0.25 g
11468287 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11478287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18368.06
La curiosidad va más allá
Usar código promocional 27966
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Hidrocloruro de O-(2,3,4,5,6-pentafluorobencil)hidroxilamina, >-99 %, C7H5ClF5NO, número de CAS-57981-02-9
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride is used in the preparation of oximes of steroids having keto group. It is used as a derivatization reagent in the determination of thromboxane B2, prostaglandins, amygdalin and a variety of aldehydes, ketones and acids. It is a versatile reagent utilized for the detection of carbonyl-containing compounds by gas chromatography (GC), gas chromatography mass spectrometry (GC-MS) and other methods. As a derivatization reagent, it is also used for EC/LC analysis of keto-steroids and carbohydrates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de O-(2,3,4,5,6-pentafluorobencil)hidroxilamina se utiliza en la preparación de oximas de esteroides que tienen el grupo cetona. Se utiliza como reactivo de derivatización en la determinación de tromboxano B2, prostaglandinas, amigdalina y una variedad de aldehídos, cetonas y ácidos. Es un reactivo versátil utilizado para la detección de compuestos que contienen carbonilo mediante cromatografía de gases (GC), cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS) y otros métodos. Como reactivo de derivatización, también se utiliza para el análisis EC/LC de cetoesteroides y carbohidratos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57981-02-9
Fórmula molecular C7H5ClF5NO
Peso molecular (g/mol) 249.57
Número MDL MFCD00012953
Clave InChI HVMVKNXIMUCYJA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl hydroxylamine hydrochloride, florox reagent, o-perfluorophenyl methyl hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine, o-pentafluorophenyl methyl-, hydrochloride, o-pentafluorobenzyl hydroxylamine hydrochloride, o-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methyl hydroxylamine hydrochloride, oxy 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methyl amine, chloride, pfbha.hcl, acmc-1b0zv
PubChem CID 122307
Nombre IUPAC O-[(2,3,4,5,6-pentafluorofenil)metil]hidroxilamina; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NOCC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Punto de fusión ∼215°C (sublimation)
Cantidad 5 g
Beilstein 4031190
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.57
Porcentaje de pureza ≥99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride