Learn More
Clorhidrato de O-(2,3,4,5,6-pentafluorobencil)hidroxilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15616804 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15616804 5 g 5 g
15626804 250 mg 250 miligramos
15606804 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15616804 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 186710050
Solicitar formato a granel o personalizado
Clorhidrato de O-(2,3,4,5,6-pentafluorobencil)hidroxilamina, 98 %, C7H4F5NO.HCl, número CAS-57981-02-9
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57981-02-9
Fórmula molecular C7H5ClF5NO
Peso molecular (g/mol) 249.57
Número MDL MFCD00012953
Clave InChI HVMVKNXIMUCYJA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl hydroxylamine hydrochloride, florox reagent, o-perfluorophenyl methyl hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine, o-pentafluorophenyl methyl-, hydrochloride, o-pentafluorobenzyl hydroxylamine hydrochloride, o-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methyl hydroxylamine hydrochloride, oxy 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methyl amine, chloride, pfbha.hcl, acmc-1b0zv
PubChem CID 122307
Nombre IUPAC O-[(2,3,4,5,6-pentafluorofenil)metil]hidroxilamina; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NOCC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Punto de fusión 227.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Fórmula lineal C6F5CH2ONH2·HCl
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.57
Porcentaje de pureza 98%