Learn More
Merck Filtros de red de nailon, 30 μm
Código de producto. 10071903 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
9 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10071903 9 cm paquete de 50
1 options
Código de producto. 10071903 Proveedor Merck N.º de proveedor NY3009000
Membrana de nailon hidrófila
Nylon Los filtros son compatibles con una amplia gama de disolventes. Hay dos tipos disponibles: 1) Nylon Filtros de membrana con tamaños de poro que varían de 0,20 a 1,2 μm, y 2) Filtros de red tejida con aberturas de malla que varían de 5 a 180 μm.
Nuestros 5 μm Nylon El filtro de red tejida (NY054700) se utiliza comúnmente en la industria automotriz para el análisis de limpieza.
Características& Beneficios:
  • Amplia gama de tamaños de poro disponibles
  • Resistentes a disolventes agresivos
Aplicaciones: eliminación y clarificación de partículas; Filtración de disolventes Análisis de partículas supervisión de la pintura; Análisis de limpieza del automóvil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Descripción 90 mm (Diám.)
Material Nailon
Tamaño de poro 30 μm
Temperatura del agua de suministro (métrico) 100 °C
Código de filtro NY30.
Tipo de filtro Plano
Para utilizar con (aplicación) Filtración de partículas, análisis de partículas, prefiltración de disolventes y monitorización de pintura
Hidrofobicidad Hidrófilo
Densidad de los poros 17%
Porosidad 17%
Cantidad Paquete de 50
Tipo de superficie Plano
Temperatura de funcionamiento (métrico) 100 °C
Tipo Filtro de red
Diámetro (métrico) 9 cm