Learn More
NY-REN-50 antigen Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Código de producto. 18201929 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18201929 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18201929 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2832990.1ML
Rabbit Polyclonal Antibody
NY-REN-50 antigen Polyclonal specifically detects NY-REN-50 antigen in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NY-REN-50 antigen
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS, 2% Sucrose
Alias de gen C14orf131, chromosome 14 open reading frame 131, FLJ11132, Renal carcinoma antigen NY-REN-50, zinc finger protein 839
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen is a synthetic peptide directed towards the middle region of human NY-REN-50 antigen
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55778
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.