Learn More
NXNL2 Antibody, PerCP, R&D Systems™
Código de producto. 18606967 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Tamaño de la unidad
18606967 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18606967 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP306016PCP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NXNL2 Polyclonal specifically detects NXNL2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin
Alias de gen C9orf121, chromosome 9 open reading frame 121, nucleoredoxin-like 2, nucleoredoxin-like protein 2, RDCVF2
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NXNL2 fragment.
Primario o secundario Primary
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus