Learn More
NVS-ZP7-4, MedChemExpress
Código de producto. 16475616
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16475616 100 mg 100 miligramos
16443256 25 mg 25 miligramos
16431087 50 mg 50 miligramos
16424828 10 mg 10 miligramos
16417577 5 mg 5 miligramos
5 options
Código de producto. 16475616
Marca: Medchem Express HY114395
MedChemExpress NVS-ZP7-4 is a Zinc transporter SLC39A7 (ZIP7) inhibitor that is also the first reported chemical tool to probe the impact of modulating ER zinc levels and investigate ZIP7 as a novel druggable node in the Notch pathway.
NVS-ZP7-4 is a Zinc transporter SLC39A7 (ZIP7) inhibitor that is also the first reported chemical tool to probe the impact of modulating ER zinc levels and investigate ZIP7 as a novel druggable node in the Notch pathway.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NVS-ZP7-4
CAS 2349367-89-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H28FN5OS
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (249.19 mM)
SMILES O=C(NC12CCN(C[C@@H](NC3=NC4=CC=C(F)C=C4S3)CC5=CC=CC=C5)CC2)NC6=C1C=CC=C6
Peso molecular (g/mol) 501.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 501.62
Porcentaje de pureza 98.68%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation