Learn More
NVS-PAK1-1, MedChemExpress
Código de producto. 16494356
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494356 100 mg 100 miligramos
16482596 25 mg 25 miligramos
16473058 10 mg 10 miligramos
16429626 50 mg 50 miligramos
16425797 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16494356 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100519
MedChemExpress NVS-PAK1-1 is a potent and selective allosteric PAK1 inhibitor with an IC50 of 5 nM.
NVS-PAK1-1 is a potent and selective allosteric PAK1 inhibitor with an IC50 of 5 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NVS-PAK1-1
CAS 1783816-74-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H25ClF3N5O
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (260.45 mM)
SMILES FC1=CC2=C(C=C1)N(CC(F)F)C3=C(C=C(Cl)C=C3)C(N[C@H]4CCN(C(NC(C)C)=O)C4)=N2
Peso molecular (g/mol) 479.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.93
Porcentaje de pureza 99.91%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease