Learn More
NVP-QAV-572, MedChemExpress
Código de producto. 16483087
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16483087 50 mg 50 miligramos
16477038 10 mg 10 miligramos
16437096 100 mg 100 miligramos
16429587 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16483087
Marca: Medchem Express HY16355
MedChemExpress NVP-QAV-572 is a PI3K inhibitor extracted from patent US7998990B2, Compound Example 8, has an IC50 of 10 nM.
NVP-QAV-572 is a PI3K inhibitor extracted from patent US7998990B2, Compound Example 8, has an IC50 of 10 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NVP-QAV-572
CAS 957209-68-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H19F2N7O3S2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (265.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=NC(C)=C(C2=CC=C(S(=O)(C)=O)C(F)=C2)S1)NCCC3=NN(CCF)N=N3
Peso molecular (g/mol) 471.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.5
Porcentaje de pureza 98.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease