Learn More
NVP-HSP990, MedChemExpress
Código de producto. 16462467
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16462467 50 mg 50 miligramos
16426358 10 mg 10 miligramos
16418947 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16462467 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15190
MedChemExpress NVP-HSP990 is a potent and selective Hsp90 inhibitor, with IC50 values of 0.6, 0.8, and 8.5 nM for Hsp90α, Hsp90β, and Grp94, respectively.
NVP-HSP990 is a potent and selective Hsp90 inhibitor, with IC50 values of 0.6, 0.8, and 8.5 nM for Hsp90α, Hsp90β, and Grp94, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NVP-HSP990
CAS 934343-74-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H18FN5O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo HSP-990
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (86.98 mM)
SMILES CC1=C2C(C[C@H](C3=C(C4=NC(OC)=CC=C4)C=C(F)C=C3)NC2=O)=NC(N)=N1
Peso molecular (g/mol) 379.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.39
Porcentaje de pureza 97.2%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease