Learn More
Thermo Scientific™ NuPAGE™ Bis-Tris XCell SureLock™ Mini-Cell Welcome Pack, 4 to 12%
Código de producto. 17759893 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Pocillos:
10 pocillos
12 pocillos
15 pocillos
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Pocillos unitSize
17759893 15 pocillos cada uno
17739893 10 pocillos cada uno
17749893 12 pocillos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17759893 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor NP032F
El paquete de bienvenida NuPAGE Bis-Tris proporciona todos los geles, tampones y reactivos NuPAGE que necesita para empezar a usar la minicelda XCell SureLock.
El paquete de bienvenida NuPAGE Bis-Tris proporciona todos los geles, tampones y reactivos NuPAGE que necesita para empezar a usar la minicelda XCell SureLock. La minicelda XCell SureLock es un sistema vertical de electroforesis en gel de miniproteínas compatible con todos los geles mini Invitrogen prefabricados y geles de fundición a mano Surecast.
El paquete de bienvenida Bis-Tris NuPAGE contiene:
• Minicelda XCell SureLock (EI0001)
• Minigeles NuPAGE Bis-Tris (2 cajas, 20 geles)
• El Tampón de procesamiento de MES SDS NuPAGE, 20X (NP0002)
• Tampón de muestras LDS NuPAGE, 4X (NP0007)
• Agente reductor de muestras NuPAGE, 10X (NP0009)
• Escalera de proteínas preteñida PageRule Plus, de 10 a 250 kDA (26619)
Sobre la minicelda XCell Surelock 
La minicelda XCell SureLock es un sistema vertical de electroforesis en gel de mini proteínas compatible con todos los geles mini Invitrogen prefabricados y geles de fundición a mano Surecast. La minicelda es sencilla, resistente y fácil de usar. Cada minicelda XCell Surelock puede alojar hasta dos geles por ciclo. Los tiempos de procesamiento pueden variar en función de las condiciones del tampón y las fuentes de alimentación que se empleen.
Acerca de los geles NuPAGE Bis-Tris
Los geles de proteínas Invitrogen NuPAGE Bis-Tris son geles de poliacrilamida prefundidos diseñados para una separación óptima de una amplia gama de proteínas en condiciones desnaturalizantes. A diferencia de los geles tradicionales de Tris-glicina, los geles NuPAGE Bis-Tris tienen un ambiente de pH neutro que minimiza las modificaciones de proteínas. Utilice los geles NuPAGE Bis-Tris para preparar las proteínas para la secuenciación, la espectrometría de masas y cualquier otra técnica donde la integridad de las proteínas resulte crucial. Además, utilice los geles NuPAGE para obtener resultados óptimos durante el día a día.
Transferencia
Para transferir proteínas a una membrana, recomendamos utilizar el tampón de transferencia NuPAGE (NP0006) para la transferencia húmeda tradicional utilizando el módulo Mini Blot (B1000). También se puede realizar una transferencia semiseca rápida con Invitrogen Power Blotter o una transferencia rápida en seco con el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2 (IB21001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Porcentaje del gel Del 4 al 12%
Tamaño de gel Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Tipo de gel Bis-Tris
Intervalo de separación De 3,5 a 260 kDa
Pocillos 15 pocillos
Cantidad 1 paquete de bienvenida
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente y en hielo húmedo
Línea de productos NuPAGE
Para utilizar con (equipo) Minicelda XCell SureLock