Learn More
NUP93 Antibody - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Código de producto. 18607802 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18607802 0.02 mL 0.02 ml
18651412 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18607802 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2948880.02ml
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NUP93 Polyclonal specifically detects NUP93 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NUP93
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen KIAA0095Nucleoporin Nup93,93 kDa nucleoporin, MGC21106, nuclear pore complex protein Nup93, nucleoporin 93kDa
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 670-819 of human NUP93 (NP_055484.3). IAERYRAQGISANKFVDSTFYLLLDLITFFDEYHSGHIDRAFDIIERLKLVPLNQESVEERVAAFRNFSDEIRHNLSEVLLATMNILFTQFKRLKGTSPSSSSRPQRVIEDRDSQLRSQARTLITFAGMIPYRTSGDTNARLVQMEVLMN
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9688
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus