Descripción
NUP43 Polyclonal specifically detects NUP43 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NUP43 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8 |
| Alias de gen | bA350J20.1, FLJ13287, nucleoporin 43kDa, nucleoporin Nup43, Nup107-160 subcomplex subunit Nup43, p42 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Between 330 and 380 |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Cantidad | 100 μg |
| Mostrar más |