missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nup153 Antibody [DyLight 550], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30517084 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30517084 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30517084 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338586R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Nup153 Polyclonal antibody specifically detects Nup153 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Nup153
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CG4453, Dmel\CG4453, dmNup153, dNup153, HNUP153, N153, nuclear pore complex protein hnup153,153 kDa nucleoporin, nuclear pore complex protein Nup153, nucleoporin 153kD, nucleoporin 153kDa, Nucleoporin Nup153, Nup 153, nup153, Nup153 Nucleoporin 153
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 350-450 of human Nup153 (NP_005115.2).,, Sequence:, FQAKREKVDSQYPPVQRLMTPKPVSIATNRSVYFKPSLTPSGEFRKTNQRIDNKCSTGYEKNMTPGQNREQRESGFSYPNFSLPAANGLSSGVGGGGGKMR
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9972
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.