Learn More
Thermo Scientific™ Placas Nunclon™ Sphera™
BIOPHARMA
Código de producto. 15257905
Change view
Click to view available options
Área de cultivo:
1,9 cm2
21,5 cm2
3,8 cm2
56,7 cm2
8,8 cm2
9,6 cm2
Cantidad:
Caja de 20 unidades
Caja de 7 unidades
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 7
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Área de cultivo Cantidad unitSize
15257905 1,9 cm2 Caja de 7 unidades paquete de 7
15267905 3,8 cm2 Caja de 7 unidades paquete de 7
15277905 9,6 cm2 Caja de 7 unidades paquete de 7
15287905 8,8 cm2 Caja de 20 unidades paquete de 20
15297905 21,5 cm2 Caja de 20 unidades paquete de 20
15207915 56,7 cm2 Caja de 20 unidades paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27968
Código de producto. 15257905 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 174930
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27968
Presentan una mayor superficie de cultivo celular con un rendimiento probado que refuerza las investigaciones mediante células madre y cultivos celulares.
Gracias a su superficie de fijación celular extremadamente baja, las placas Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ favorecen de forma consistente el cultivo de esferoides y organoides en 3D, lo que le ayuda en la formación de esferoides de cáncer y la diferenciación de células madre para el modelado de enfermedades y el cribaje de medicamentos.
Importantes cualidades de la superficie de cultivo Nunclon Sphera:
Optimización de la formación de esferoides
  • Permite a las células crecer en suspensión sin prácticamente fijación celular
  • Admite muchos tipos de células diferentes y su capacidad para generar esferoides.
  • Permite un crecimiento celular uniforme y repetible.
Crecimiento de cultivos de cáncer en 3D
  • Minimiza la variabilidad y favorece la formación uniforme de esferoides de cáncer que simulan las estructuras en 3D del crecimiento del tumor, lo que ofrece un mejor sistema modelo para estudiar la progresión de las células tumorales y la eficacia de los reactivos anticáncer in vitro
Fomento de la formación de cuerpos embrioides (EB)
  • Demuestra una calidad superior en la formación de cuerpos embrioides de células madre pluripotentes con una diferenciación espontánea mínima
  • Las células resultantes se pueden diferenciar en las tres capas germinales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Nunclon Sphera Placa de 24 pocillos, caja de 7
Área de cultivo 1,9 cm2
Tipo Placa multipocillo
Cantidad Caja de 7 unidades
N.° por paquete 1
N.º por caja 7
Tratamiento de superficie Nunclon Sphera
Esterilidad Estériles
N.° de pocillos 24
Certificaciones/conformidad Sin material de origen animal; apirógeno, <0,5 EU/ml de endotoxinas; clase VI de reactividad biológica de USP; SAL 10-6
Vida útil
  • 4 años