Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes Nunc™ con tapones universales y para transporte
BIOPHARMA
Código de producto. 11351645
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Poliestireno
Poliestireno (alto impacto)
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Etiqueta:
Etiquetado
Sin etiqueta
Incluye:
Con cuchara
Cuchara
Sin cuchara
Tamaño de la unidad:
paquete de 300
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Esterilidad Etiqueta Incluye Tamaño de la unidad
11351645 Poliestireno Estéril Sin etiqueta Con cuchara paquete de 300
10779081 Poliestireno Estéril Etiquetado Cuchara paquete de 300
10315951 Poliestireno No estéril Etiquetado Con cuchara paquete de 300
10504451 Poliestireno Estéril Etiquetado Con cuchara paquete de 300
10356041 Poliestireno (alto impacto) No estéril Sin etiqueta Sin cuchara paquete de 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11351645 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 364238
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.00€
    207.00€ / paquete de 300
    Ahorro 17.00€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Almacene y transporte de manera segura sangre, orina, heces y otras muestras usando estos recipientes de transporte universales con tapones.
Almacene y transporte de manera segura sangre, orina, heces y otras muestras usando los recipientes Thermo Scientific™ Nunc™ con tapones. Estos recipientes están diseñados con cajas interiores y exteriores de alta resistencia mecánica. Los tapones están diseñados para evitar las microgotas adheridas a la superficie, de manera que reducen el riesgo de aerosoles. El instrumental de laboratorio Nunc está fabricado con resinas de gran pureza y se ha moldeado con los procedimientos más novedosos. El instrumental de laboratorio de plástico es una alternativa segura al vidrio que no compromete la exactitud.
Características:
Recipientes universales
  • Volumen de trabajo: 25mL
  • Caja exterior disponible en material opaco o transparente
  • Fabricados en poliestireno con tapones de polietileno (excepto 374799, que consta de poliestireno con polietileno, poliestireno de alto impacto y poliestireno de baja densidad)
  • Disponibles estériles o no estériles, y con o sin cuchara para la manipulación de muestras sólidas y semisólidas
  • Algunos cuentan con un área de escritura
  • Máx. RCF probada: 4000
Recipiente de transporte
  • Polipropileno con tapón de polietileno o poliestireno de alto impacto con polietileno
  • El modelo 374799 se compone de un recipiente universal con área de escritura y cuchara en un recipiente de transporte compacto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente universal
Closure Included Sí
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 25 mL
Certificaciones/conformidad Los botes de transporte y universales han superado la prueba de 95 kPa descrita en las instrucciones de envasado UN 602/650 para el transporte de sustancias infecciosas y muestras diagnósticas.
Material del cierre Polietileno
Color Transparente
Descripción Sin cuchara; estéril; PS; sin área de escritura
Incluye Con cuchara
Etiqueta Sin etiqueta
Valor de FCR 4000 x g
Cantidad 50/Pk., 300/Cs.