Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes Nunc™ con tapones universales y para transporte
Beschreibung
Almacene y transporte de manera segura sangre, orina, heces y otras muestras usando los recipientes Thermo Scientific™ Nunc™ con tapones. Estos recipientes están diseñados con cajas interiores y exteriores de alta resistencia mecánica. Los tapones están diseñados para evitar las microgotas adheridas a la superficie, de manera que reducen el riesgo de aerosoles. El instrumental de laboratorio Nunc está fabricado con resinas de gran pureza y se ha moldeado con los procedimientos más novedosos. El instrumental de laboratorio de plástico es una alternativa segura al vidrio que no compromete la exactitud.
Características:
Recipientes universales
- Volumen de trabajo: 25mL
- Caja exterior disponible en material opaco o transparente
- Fabricados en poliestireno con tapones de polietileno (excepto 374799, que consta de poliestireno con polietileno, poliestireno de alto impacto y poliestireno de baja densidad)
- Disponibles estériles o no estériles, y con o sin cuchara para la manipulación de muestras sólidas y semisólidas
- Algunos cuentan con un área de escritura
- Máx. RCF probada: 4000
Recipiente de transporte
- Polipropileno con tapón de polietileno o poliestireno de alto impacto con polietileno
- El modelo 374799 se compone de un recipiente universal con área de escritura y cuchara en un recipiente de transporte compacto.
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de producto | Recipiente universal |
| Closure Included | Sí |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (métrico) | 25 mL |
| Certificaciones/conformidad | Los botes de transporte y universales han superado la prueba de 95 kPa descrita en las instrucciones de envasado UN 602/650 para el transporte de sustancias infecciosas y muestras diagnósticas. |
| Material del cierre | Polietileno |
| Color | Transparente |
| Descripción | Sin cuchara; no estéril; PS; área de escritura |
| Incluye | Con cuchara |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.