Learn More
Thermo Scientific™ Botes para transporte de orina Nunc™
BIOPHARMA
Código de producto. 10623262
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Inserto de espuma
Tubo para centrífuga sujeto con tapón
Tamaño de la unidad:
paquete de 400
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
10623262 Tubo para centrífuga sujeto con tapón paquete de 400
10305951 Inserto de espuma paquete de 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10623262 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 333510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.00€
    276.00€ / paquete de 400
    Ahorro 22.00€
    7% Descuento
En stock
Botes para transporte de orina Thermo Scientific Nunc que permiten el transporte de tubos de centrífuga de 10-11 ml
Botes para transporte de orina Thermo Scientific Nunc que permiten el transporte de tubos de centrífuga de 10-11 ml
Los productos Nunc son plásticos de alta calidad para uso en laboratorios biotecnológicos, farmacéuticos y de investigación, así como en la producción de vacunas y kits diagnósticos.
  • Recipientes hechos de polipropileno, polietileno o poliestireno de alto impacto
  • Tapas hechas de polietileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente de transporte
Closure Included Sí
Material Polipropileno
Capacidad (métrico) De 10 ml a 11 ml
Material del cierre Polietileno
Descripción Recipiente con tubo centrífugo
Para utilizar con (aplicación) Transporte de tubos para centrífuga de 10 a 11 ml
Incluye Tubo para centrífuga sujeto con tapón