Learn More
Thermo Scientific™ Viales para almacenamiento Nunc™ con tapones, 0.9 ml
Descripción
Assure safe centrifugation and storage of PCR reagents, restriction enzymes and other biochemical reagents and samples by using Thermo Scientific™ Nunc™ Storage Vials with Caps. Available in 0.5mL and 2.0mL sizes with frosted writing area, the vials have excellent chemical resistance with leakproof closure.
Características:
- Fabricado con copolímero de polipropileno de alta pureza con excelente resistencia química
- Tapón de rosca de polietileno de alta densidad a prueba de fugas
- Centrifugado hasta un máximo de 13 000 x g.
- Intervalo de temperatura: De - 40 °C a 95 °C. Una vuelta completa retira el tapón ergonómico
- Sin ARNasa/ADNasa
Información para pedidos:
Las gradillas 264263 y 270972 son compatibles con estos viales. Codificadores cromáticos disponibles: 254416, 264335, 264408, 264440, 264459, 264467, 264491.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PPCO |
| Esterilidad | Estéril |
| Volumen (métrico) | 2,2 mL |
| N.º por caja | 500 |
| N.° por paquete | 500 |
| Volumen de trabajo (métrico) | 2,0 ml |
| Línea de productos | Nunc |
| Volumen total (métrico) | 2,2 mL |
| Material del cierre | Polietileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Mostrar más |