Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Standard Closed Cell Factory System
BIOPHARMA
Código de producto. 17170336
Change view
Click to view available options
Capas de bandejas:
2
10
Área de cultivo:
1264 cm2
6320 cm2
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capas de bandejas Área de cultivo unitSize
17170336 10 6320 cm2 paquete de 2
17160336 2 1264 cm2 paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17170336 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 140472
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El sistema Nunc Standard Cell Factory cerrado de 2 capas proporciona un sistema limpio y cerrado para obtener resultados uniformes y de alta calidad en el cultivo celular adherente. Este sistema cerrado estándar listo para su uso le ayudará a desarrollar y ampliar rápidamente su proceso con componentes estándar que garanticen el suministro.
Mejore su proceso de fabricación con los sistemas Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ cerrados. Tener un sistema limpio y cerrado que ofrezca resultados uniformes y de alta calidad debe ser un estándar entre sus procesos de cultivo celular adherentes. Este sistema cerrado estándar listo para su uso le ayudará a desarrollar y ampliar rápidamente su proceso con componentes estándar que garanticen el suministro. Disponibles en versiones de 2 y 10 bandejas.
  • Opción estándar de sistema cerrado preconfigurado
  • Sistema Cell Factory de 10 capas
  • Está lista para su uso tras sacarla del envase
  • Facilita y agiliza la ampliación
  • Fabricación contra stock
  • Filtro de ventilación Sartopore de 0,2 um
  • Conector Aseptiquik G
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Poliestireno
Altura (métrico) 32,1 cm
Longitud (métrico) 47,2 cm
Tipo de producto Sistema Cell Factory
Intervalo de temperatura (métrico) 0°C a 60°C
Anchura (métrico) 39 cm
Características ecológicas ISCC PLUS
Desechables
Esterilidad Estéril
Área de cultivo 6320 cm2
Tratamiento de superficie Nunclon Delta
Volumen de trabajo (métrico) 2000 mL
Capas de bandejas 10