Learn More
Thermo Scientific™ Tapas de fijación a presión Nunc™ para recipientes Nunc, de 12.5 a 30 ml
BIOPHARMA
Código de producto. 11311765
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Recipientes de 12,5, 20 y 30 ml
Recipientes de 50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
paquete de 2400
paquete de 4000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11311765 Recipientes de 12,5, 20 y 30 ml paquete de 4000
11331775 Recipientes de 12,5, 20 y 30 ml paquete de 200
10479462 Recipientes de 50 ml paquete de 2400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11311765 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 536617
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.00€
    511.00€ / paquete de 4000
    Ahorro 44.00€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Almacene muestras con las tapas de fijación a presión Thermo Scientific™ Nunc™ para recipientes Nunc. Estas tapas están fabricadas con resinas de gran pureza y moldeadas con los procedimientos más novedosos.
Almacene muestras con las tapas de fijación a presión Thermo Scientific™ Nunc™ para recipientes Nunc. Estas tapas están fabricadas con resinas de gran pureza y moldeadas con los procedimientos más novedosos.
  • Polietileno
  • No estériles
  • Para recipientes de 12,5 a 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tapón de tubo criogénico
Closure Included Sí
Material Polietileno
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) De 12,5 ml a 30 ml
Color Natural
Descripción Tapa de fijación a presión para recipientes de 12,5; 20 y 30 ml
Para utilizar con (equipo) Recipientes de 12,5, 20 y 30 ml
Línea de productos Nunc