Learn More
Thermo Scientific™ Tapas de fijación a presión Nunc™ para recipientes Nunc, de 12.5 a 30 ml
BIOPHARMA
Código de producto. 10479462
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Recipientes de 12,5, 20 y 30 ml
Recipientes de 50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
paquete de 2400
paquete de 4000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10479462 Recipientes de 50 ml paquete de 2400
11311765 Recipientes de 12,5, 20 y 30 ml paquete de 4000
11331775 Recipientes de 12,5, 20 y 30 ml paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10479462 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 536684
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.00€
    512.00€ / paquete de 2400
    Ahorro 43.00€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Almacene muestras con las tapas de fijación a presión Thermo Scientific™ Nunc™ para recipientes Nunc. Estas tapas están fabricadas con resinas de gran pureza y moldeadas con los procedimientos más novedosos.
Almacene muestras con las tapas de fijación a presión Thermo Scientific™ Nunc™ para recipientes Nunc. Estas tapas están fabricadas con resinas de gran pureza y moldeadas con los procedimientos más novedosos.
  • Polietileno
  • No estériles
  • Para recipientes de 12,5 a 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tapón de tubo criogénico
Closure Included Sí
Material Polietileno
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 50 mL
Color Gris
Para utilizar con (equipo) Recipientes de 50 ml
Línea de productos Nunc