Learn More
Thermo Scientific™ Destornilladores Nunc™ para sistemas de viales Cryobank y Bank-It™, manual
BIOPHARMA
Código de producto. 10709153
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Destornillador manual
Tipo de tapón:
EE.UU.
Europeo
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tipo de tapón Tamaño de la unidad
10709153 Destornillador manual EE.UU. 1 PCS
10401633 Destornillador manual Europeo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10709153 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 369643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.00€
    47.34€ / paquete de 1
    Ahorro 7.66€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Quickly and easily cap and decap Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank tubes using these screwdrivers, available in manual and electric models to suit your application.
Quickly and easily cap and decap Nunc Cryobank tubes using Thermo Scientific™ Nunc™ Screwdrivers for Cryobank and Bank-It™ Systems, available in manual and electric models to suit your application. Nunc Cryobank vials provide the customer with superior tracking of their cryovials using a 2D code, the highest storage density on the market and the ability to automate the capping and decapping of the vials. The tubes click into the rack and can be handled without the risk of accidentally dropping a vial.
El conector de destornillador sujeta el tapón del vial, lo que permite manipularlo con una sola mano.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Destornillador manual
Codificación 2D
Tipo de vial Cryobank, Bank-It
Color Rojo, Negro
Tipo de tapón EE.UU.
Para utilizar con (equipo) Sistemas Cryobank y Bank-It
Tipo Destornillador manual