Learn More
Thermo Scientific™ Insertos de cultivo celular de policarbonato Nunc™ en placas multipocillos
BIOPHARMA
Código de producto. 10002433
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,4 μm
3 μm
8 μm
Tipo de placa:
Placa de 12 pocillos
Placa de 24 pocillos
Placa de 6 pocillos
Área de cultivo:
0,47cm2
1,13cm2
3,14 cm2
4,1cm2
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Tipo de placa Área de cultivo Tamaño de la unidad
10002433 8 μm Placa de 24 pocillos 0,47cm2 paquete de 48
10387523 0,4 μm Placa de 24 pocillos 0,47cm2 paquete de 48
10021863 3 μm Placa de 24 pocillos 0,47cm2 paquete de 48
10543624 0,4 μm Placa de 6 pocillos 3,14 cm2 paquete de 24
10092153 3 μm Placa de 6 pocillos 3,14 cm2 paquete de 24
10637143 8 μm Placa de 6 pocillos 3,14 cm2 paquete de 24
10478803 0,4 μm Placa de 12 pocillos 1,13cm2 paquete de 48
10504394 3 μm Placa de 12 pocillos 1,13cm2 paquete de 48
10236103 8 μm Placa de 12 pocillos 1,13cm2 paquete de 48
10124093 0,4 μm Placa de 6 pocillos 4,1cm2 paquete de 24
10276803 3 μm Placa de 6 pocillos 4,1cm2 paquete de 24
10377143 8 μm Placa de 6 pocillos 4,1cm2 paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 10002433 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 140629
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cultive la mayoría de los tipos de células sin revestimiento de matriz al emplear insertos de membrana de policarbonato en multiplacas Thermo Scientific™ Nunc™.
Características:
  • Tratados con Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta y probados en cuanto a fijación celular.
  • Las pestañas proporcionan un mejor agarre y una cómoda manipulación
  • No tóxicos y apirógenos
Información para pedidos:
Envasados en bolsas resellables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Insertos de cultivo celular de policarbonato con tamaño de poro de 8 micras en placa de 24 pocillos
Área de cultivo 0,47cm2
Material Policarbonato (membrana)
Volumen del pocillo (métrico) 0.5 mL
Volumen de trabajo (métrico) 0,5 ml
Densidad de los poros <0,85 x 105
Tamaño de poro 8 μm
Tipo Inserto de cultivo
Para utilizar con (equipo) Multiplaca de 24 pocillos
Cantidad 12 Pk., 48/Cs
Tipo de placa Placa de 24 pocillos
Color Transparente
Tratamiento de superficie Tratamiento para cultivo celular
Esterilidad Estériles
N.° de pocillos 24
Insertos por placa 12
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.