Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine or Collagen I Coated Multidishes
Descripción
Mejore la fijación de las células a la superficie de cultivo gracias al revestimiento de matriz extracelular de las multiplacas recubiertas de poli-D-lisina o colágeno I Thermo Scientific™ Nunc™, ideales para el cultivo de células complejas que no se fijan a las superficies tratadas para cultivo celular normales.
- Asépticamente estériles y no pirogénicas
- La poli-D-lisina es un material sintetizado químicamente sin componentes de origen animal
- El colágeno I es de origen animal
Especificaciones
Especificaciones
| Área de cultivo | 1,9 cm2 |
| Volumen del pocillo (métrico) | 1 mL (Pozo) |
| Volumen de trabajo (métrico) | 1 ml |
| Tipo | Plato Multi-Plato |
| Diámetro exterior (métrico) | 86 mm |
| N.° por paquete | 5 |
| N.º por caja | 20 |
| Color | Transparente |
| Tratamiento de superficie | Poli-D-Lisina |
| Esterilidad | Fabricado asépticamente |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.