Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine or Collagen I Coated Multidishes
Código de producto. 10599902
Cambiar vista
Click to view available options
N.° de pocillos:
6
24
Tratamiento de superficie:
Colágeno tipo I
Poli-D-Lisina
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.° de pocillos Tratamiento de superficie Tamaño de la unidad
10599902 6 Poli-D-Lisina paquete de 20
10183592 6 Colágeno tipo I paquete de 20
16834881 24 Poli-D-Lisina paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10599902 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 152035
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    957.51€
    716.00€ / paquete de 20
    Ahorro 241.51€
    25% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Mejore la fijación celular a la superficie de cultivo con el revestimiento de matriz extracelular de los matraces en las multiplacas Thermo Scientific™ Nunc™ con revestimiento de poli-D-lisina o colágeno I.
Mejore la fijación de las células a la superficie de cultivo gracias al revestimiento de matriz extracelular de las multiplacas recubiertas de poli-D-lisina o colágeno I Thermo Scientific™ Nunc™, ideales para el cultivo de células complejas que no se fijan a las superficies tratadas para cultivo celular normales.
  • Estériles y apirógenos
  • Revestidas de poli-D-lisina, un material sintetizado químicamente sin componentes de origen animal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Área de cultivo 9,6 cm2
Volumen del pocillo (métrico) 3 mL (pocillo)
Volumen de trabajo (métrico) 3 mL
Tipo Plato Multi-Plato
Cantidad 5/Pk., 20/Cs.
Tratamiento de superficie Poli-D-Lisina
Esterilidad Fabricado asépticamente
N.° de pocillos 6
Longitud (métrico) 128 mm
Anchura (métrico) 86 mm
Forma del pocillo Flat Bottom (F-well)
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.