Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de viales Nunc™ Cryobank sin codificación
BIOPHARMA
Product Code. 11776964
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 mL
1 ml
2 mL
5 mL
5 mL
Color del tapón:
Transparente
Esterilidad:
Estéril
Envase:
A granel, 11 bolsas de 48 tubos/caja
A granel, 20 bolsas de 48 tubos/caja
En bastidor, 96 x 2
En gradilla, 48
En gradilla, 96 x 10
Unit Size:
480 PCS
528 PCS
960 PCS
paquete de 192
paquete de 480
paquete de 960
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad (métrico) Color del tapón Esterilidad Envase Unit Size
11776964 2 mL Transparente Estéril A granel, 20 bolsas de 48 tubos/caja 960 PCS
10044632 0,5 mL Transparente Estéril En bastidor, 96 x 2 paquete de 192
10309822 1 ml Transparente Estéril En gradilla, 96 x 10 paquete de 960
10089308 5 mL Transparente Estéril En gradilla, 48 paquete de 480
10489788 2 mL Transparente Estéril En bastidor, 96 x 2 480 PCS
11786964 5 mL Transparente Estéril A granel, 11 bolsas de 48 tubos/caja 528 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11776964 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 374259
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1087.27€
    956.00€ / paquete de 960
    Ahorro 131.27€
    12% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Optimice el almacenamiento criogénico tradicional con gradillas con un formato de microplaca estándar y cuente una mayor densidad de almacenamiento en comparación con las cajas de crioconservación estándar.
Almacene muestras diagnósticas y biológicas a temperaturas hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido en los sistemas de viales Cryobank Thermo Scientific™ Nunc™ sin codificación, compatibles con opciones de etiquetado y equipos de colocación y retirada de tapones. Los productos Cryobank están disponibles en un rango de volumen desde 0,5 hasta 5 l y se complementan con una amplia gama de certificaciones.
Seguimiento seguro
  • La estructura maciza de una pieza evita que las etiquetas se despeguen durante el almacenamiento criogénico, preservando así la identidad del material de las muestras
Formato de almacenamiento superior
  • Los tubos Cryobank están disponibles en gradillas de microplacas que ocupan poco espacio o se pueden almacenar en cajas criogénicas tradicionales para adaptarse al formato de almacenamiento que elija
  • El formato de microplaca es compatible con las pipetas manuales multicanal y con los equipos de manipulación de líquidos automatizados
  • La característica única de antirrotación permite la compatibilidad con equipos automatizados de tapado y destapado de tubos con opciones individuales, de 8 canales o de gradilla completa para adaptarse a diversos requisitos de rendimiento
  • El tapón de polipropileno con junta de elastómero termoplástico (TPE) ofrece un sellado superior durante el almacenamiento a altas o bajas temperaturas
  • La superficie de baja unión permite la máxima recuperación de muestras de baja concentración
Con certificación para satisfacer sus necesidades de almacenamiento
  • Disponen de certificación CE y cumplen los requisitos de IATA para el uso y transporte para diagnóstico
  • Con certificación de ausencia de ADNasa/ARNasa (0,5/1,0 ml), apirógenos (prueba de lisado del amebocito del Limulus), no tóxicos (prueba de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense [USP])
  • Nivel de garantía de esterilización 10-6 para el almacenamiento de muestras más sensible
Control de calidad exhaustivo
  • Se realiza una validación de pruebas antifugas durante el proceso de fabricación para garantizar la integridad de las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Codificación Ninguno
Tipo de vial Cryobank
Envase A granel, 20 bolsas de 48 tubos/caja
Cantidad 960
Línea de productos Nunc
Esterilidad Estéril
Tipo Sistemas de viales Cryobank no codificados
Color del tapón Transparente
Capacidad (métrico) 2 mL
Material Polipropileno (Tapa)