Learn More
Thermo Scientific™ Multiplacas Nunc™ con superficie UpCell™
BIOPHARMA
Código de producto. 10532204
Cambiar vista
Click to view available options
N.° de pocillos:
6
12
24
48
Área de cultivo:
1,1 cm2
1,9 cm2
3,5 cm2
9,6 cm2
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.° de pocillos Área de cultivo Tamaño de la unidad
10532204 24 1,9 cm2 paquete de 6
10616234 48 1,1 cm2 paquete de 6
10288143 12 3,5 cm2 paquete de 6
10542204 6 9,6 cm2 paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10532204 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 174899
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Procese la recolección no enzimática de células adherentes para la preservación de la viabilidad de las células y proteínas de superficie.
Procese la recolección no enzimática de células adherentes para la preservación de la viabilidad de las células y proteínas de superficie con la superficie sensible a la temperatura de las placas Thermo Scientific™ Nunc™ UpCell™. Solamente tiene que transferir el cultivo a temperatura ambiente para recolectar las células en suspensión o en forma de lámina celular con la ayuda de una membrana de soporte.
La recogida de células convencional a través de métodos enzimáticos y mecánicos suele perjudicar a la integridad de las proteínas de la superficie y la viabilidad de las células recogidas. Por el contrario, la superficie UpCell permite la recogida de células reduciendo sencillamente la temperatura del cultivo celular a menos de 32 °C, sin necesidad de enzimas, lo que da como resultado unas células altamente viables con unas proteínas de superficie celular intactas.
  • Sin tripsinización: conserve las proteínas de la superficie celular
  • Sin fuerza física: obtenga alta viabilidad celular
  • Para pases de cultivos, análisis de células individuales e investigación de trasplante de células
  • La multiplaca de 6 pocillos se suministra con membranas de soporte que permiten la recogida de láminas de células y las creaciones de modelos tisulares tridimensionales
  • Tiempo mínimo de manipulación manual
  • Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
Recomendada para:
Pase de cultivos; análisis de células de manera individual, investigación de trasplante de células, modelos tisulares 3D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 24 pocillos, UpCell
Área de cultivo 1,9 cm2
Volumen del pocillo (métrico) 1 mL (Pozo)
Volumen de trabajo (métrico) 1 ml
Tipo Plato Multi-Plato
Cantidad 1/Pk., 6/Cs.
Color Transparente
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Esterilidad Estériles
N.° de pocillos 24
Forma del pocillo Rectangular, Flat Bottom (F-well)
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. Exclusivamente para investigación y para un solo uso