Learn More
Thermo Scientific™ Kit de mortero Nunc™
BIOPHARMA
Código de producto. 10696653
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Polietileno
Tamaño de la unidad:
50 PCS
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
10696653 Polietileno 50 PCS
1 options
Código de producto. 10696653 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 533669
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Fomente la seguridad del laboratorio con el kit de mortero de polietileno de alto impacto Nunc, que supone una excelente alternativa al instrumental de laboratorio de cristal.
Fomente la seguridad del laboratorio sin afectar negativamente a la precisión con el kit de mortero de polietileno de alto impacto Thermo Scientific™ Nunc™, que supone una excelente alternativa al vidrio.
  • Tolera temperaturas de - 40°C a + 95°C
  • Embalaje individual
  • Incluye espátula rascadora, papel de pesaje, hoja de polietileno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de mortero con vaso gris y maza
Tipo de producto Kit de mortero
Material Polietileno