Learn More
Thermo Scientific™ 96 Well Round (U) Bottom Plate, TC Surface, No Lid, Pack of 1
Descripción
Las placas Thermo Scientific™ Nunc MicroWell con superficie Nunclon Delta son ideales para una amplia variedad de aplicaciones, incluidos experimentos de clonación y sistemas analíticos basados en cultivos tisulares. Los productos de cultivo celular Thermo Scientific Nunc ofrecen soluciones para cultivo y análisis celulares, y han sido empleados por investigadores de todo el mundo desde 1953. Con una amplia gama de áreas y tratamientos de superficies, contamos con productos idóneos para toda tipo de investigaciones, desde las más básicas a las más avanzadas.
- Apilable
- Esterilizadas por radiación
- Anillos de condensación para controlar la evaporación y retener el condensado
- Tapas con guía posicionadora para evitar inversiones accidentales
- Dimensiones: 86 × 128 mm
Información para pedidos:
En envase individual.
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Código de barras personalizado disponible |
| Certificaciones/conformidad | Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Los recipientes | Certificado Nunclon Delta para formación de monocapa, eficacia de clonación, no citotóxico, no pirogénico y esterilidad |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | 10/paquete, 50/caja |
| Línea de productos | Nunc |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Microplaca para cultivo celular |
| Material | Poliestireno |
| Mostrar más |