Learn More
Thermo Scientific™ Placa de negra de fondo transparente de 96 pocillos, superficie recubierta de poli-D-lisina, paquete de 5
Descripción
Las placas de fondo óptico de 96 pocillos con base de polímeros Thermo Scientific™ Nunc MicroWell tienen estructuras superiores negras o blancas de poliestireno macizo con una película de poliestireno en la base de la placa. Las placas se han optimizado para fluorescencia y luminiscencia en aplicaciones de cultivo celular y microscópicas.
Placas con estructura superior de poliestireno blanco o negro y fondo de polímero o de cubreobjetos, que combinan la claridad óptica del poliestireno virgen cristalino con la superficie óptima y son idóneas para un gran abanico de aplicaciones HTS.
- El fondo, la autofluorescencia y la diafonía mejoran con las microplacas Nunc negras o blancas.
- Las microplacas negras se recomiendan para mediciones de fluorescencia, ya que presentan una luz con retrodispersión y una fluorescencia de fondo mínimas.
- Las microplacas blancas se recomiendan para mediciones de luminiscencia, ya que presentan la máxima reflexión y una autoluminiscencia mínima.
- Disponibilidad en negro para pruebas de fluorescencia, y en blanco para ensayos de luminiscencia y fluorescencia; ambas con fondo transparente
- Placa con base de polímero
- Volumen de trabajo: 50-200 μl/pocillo
- Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
- Fabricación aséptica
Información para pedidos:
Los números de referencia 152040, 152036, 152028 y 152037 se fabrican en un entorno limpio.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Poliestireno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 400 μl |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 50 to 200 μl |
| Tipo | Base de polímero óptico |
| Cantidad | 5/Pk., 20/Cs. |
| Color | Negro |
| Tratamiento de superficie | Poli-D-lisina |
| Esterilidad | Fabricado asépticamente |
| N.° de pocillos | 96 |
| Certificaciones/conformidad | Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Mostrar más |