Learn More
Thermo Scientific™ Placa de negra de fondo transparente de 96 pocillos, superficie recubierta de colágeno I, paquete de 5
Código de producto. 12702715
Change view
Click to view available options
Cantidad:
Caja de 20 unidades
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
12702715 Caja de 20 unidades paquete de 4
1 options
Código de producto. 12702715 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 152036
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Color:negro, fondo transparente; Tapa:con tapa; Tipo: Base de polímero óptico
Las placas de fondo óptico de 96 pocillos con base de polímeros Thermo Scientific™ Nunc MicroWell tienen estructuras superiores negras o blancas de poliestireno macizo con una película de poliestireno en la base de la placa. Las placas se han optimizado para fluorescencia y luminiscencia en aplicaciones de cultivo celular y microscópicas.
Placas con estructura superior de poliestireno blanco o negro y fondo de polímero o de cubreobjetos, que combinan la claridad óptica del poliestireno virgen cristalino con la superficie óptima y son idóneas para un gran abanico de aplicaciones HTS.
  • El fondo, la autofluorescencia y la diafonía mejoran con las microplacas Nunc negras o blancas.
  • Las microplacas negras se recomiendan para mediciones de fluorescencia, ya que presentan una luz con retrodispersión y una fluorescencia de fondo mínimas.
  • Las microplacas blancas se recomiendan para mediciones de luminiscencia, ya que presentan la máxima reflexión y una autoluminiscencia mínima.
  • Disponibilidad en negro para pruebas de fluorescencia, y en blanco para ensayos de luminiscencia y fluorescencia; ambas con fondo transparente
  • Placa con base de polímero
  • Volumen de trabajo: 50-200 μl/pocillo
  • Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
  • Fabricación aséptica
Información para pedidos:
Los números de referencia 152040, 152036, 152028 y 152037 se fabrican en un entorno limpio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 400 μl
Volumen de trabajo (métrico) De 50 to 200 μl
Tipo Base de polímero óptico
Cantidad Caja de 20 unidades
N.° por paquete 5
N.º por caja 20
Color Blanco
Tratamiento de superficie Colágeno tipo I
Esterilidad Fabricado asépticamente
N.° de pocillos 96
Certificaciones/conformidad Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
matriz, red, conjunto 8 x 12
Línea de productos Nunc
Envase 5/paquete, 20/caja
Código de barras Código de barras personalizado disponible
Forma del pocillo Plano
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.