Learn More
Thermo Scientific™ Tapas para microplacas Nunc™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10275502
Change view
Click to view available options
Plate Compatibility:
Placa de 384 pocillos
Placa de 96 pocillos
Placas de 384 pocillos, placas de 1536 pocillos
Placas de 384/1536 pocillos, OmniTray
Todas las microplacas
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Anillos de condensación:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
60 PCS
paquete de 100
paquete de 120
paquete de 180
paquete de 50
paquete de 60
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Plate Compatibility Esterilidad Anillos de condensación unitSize
10275502 Todas las microplacas Estéril Sí paquete de 100
10392642 Todas las microplacas Estéril No 60 PCS
10046891 Placas de 384 pocillos, placas de 1536 pocillos No estéril No paquete de 60
10622212 Todas las microplacas No estéril No paquete de 180
10265502 Todas las microplacas No estéril Sí paquete de 100
10040401 Placa de 96 pocillos No estéril Sí paquete de 100
10334311 Placa de 96 pocillos Estéril Sí paquete de 50
10752753 Placa de 384 pocillos Estéril No 60 PCS
10393072 Placa de 384 pocillos No estéril No paquete de 180
10766723 Placa de 384 pocillos Estéril No paquete de 180
10242913 Placa de 96 pocillos Estéril Sí paquete de 60
10601922 Placas de 384/1536 pocillos, OmniTray No estéril No paquete de 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10275502 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 253624
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Proteja las muestras de la contaminación y la evaporación durante el procesamiento de ensayos, la incubación o el almacenamiento con estas tapas de microplacas.
Proteja las muestras de la contaminación y la evaporación durante el procesamiento de ensayos, la incubación o el almacenamiento con las tapas de microplacas Thermo ScientificTM NuncTM.
  • Las tapas son aptas para su uso con cualquier placa estándar
  • Las tapas de 96 pocillos incluyen anillos de condensación individuales
  • Las tapas disponen de muescas para una rápida orientación
  • Las tapas universales se pueden utilizar en todas las placas de altura estándar del mercado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Color Transparente
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 127 x 85 x 4,6 mm
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
N.° de pocillos 384/1536
Altura (métrico) 4,6 mm
Longitud (imperial) 5 in
Longitud (métrico) 127 mm
Anillos de condensación Sí
Altura (imperial) 0,18 in
N.º por caja 100
N.° por paquete 25
Dimensiones (L x An) 5 x 3,35 in (127 x 85 mm)
Barrera de evaporación
Anchura (imperial) 3,35 in
Anchura (métrico) 85 mm
Tipo de producto Tapas LowBot
Línea de productos Nunc
adhesivo/a/s Ninguno
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +80 °C
Forma del pocillo Todas las formas de pocillos
Plate Compatibility Todas las microplacas
Esquinas recortadas No
Vis mere Vis mindre
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.