Learn More
Thermo Scientific™ Tapas para microplacas Nunc™
Descripción
Proteja las muestras de la contaminación y la evaporación durante el procesamiento de ensayos, la incubación o el almacenamiento con las tapas de microplacas Thermo ScientificTM NuncTM.
- Las tapas son aptas para su uso con cualquier placa estándar
- Las tapas de 96 pocillos incluyen anillos de condensación individuales
- Las tapas disponen de muescas para una rápida orientación
- Las tapas universales se pueden utilizar en todas las placas de altura estándar del mercado
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 127 x 85 x 7,9 mm |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| N.° de pocillos | 96 |
| Altura (métrico) | 7,9 mm |
| Longitud (imperial) | 5 in |
| Longitud (métrico) | 127 mm |
| Anillos de condensación | Sí |
| Altura (imperial) | 0,3 in |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.