Learn More
Thermo Scientific™ Tubos universales de 5.0 ml de perfil bajo con rosca externa Nunc™
BIOPHARMA
Código de producto. 15553714
Cambiar vista
Click to view available options
Código de barras:
No
Sin código de barras en tubo; código de barras en gradilla
Sí
Sí, 2D
Envase:
1 Pk., 10 Cases
240 tubes
5 Pk., 10 Cases
Tamaño de la unidad:
10 PCS
240 PCS
paquete de 10
paquete de 240
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Código de barras Envase Tamaño de la unidad
15553714 Sí 240 tubes paquete de 240
15217468 No 5 Pk., 10 Cases 10 PCS
15292986 No 240 tubes 240 PCS
15204147 Sí, 2D 240 tubes paquete de 240
15297458 Sí, 2D 240 tubes 240 PCS
15207468 No 240 tubes paquete de 240
15563714 Sin código de barras en tubo; código de barras en gradilla 240 tubes paquete de 240
15573694 Sí 1 Pk., 10 Cases paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15553714 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 374320BR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    942.00€
    654.45€ / paquete de 240
    Ahorro 287.55€
    30% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cumpla los requisitos de seguimiento y envasado para el almacenamiento de muestras sólidas o líquidas con estos tubos universales de perfil bajo.
Cumpla los requisitos de seguimiento y envasado para el almacenamiento de muestras sólidas o líquidas con los tubos universales de rosca externa de 5,0 ml Thermo Scientific™ Nunc™ de perfil bajo.Una solución resistente para el almacenamiento de muestras sólidas o líquidas, los tubos incluyen códigos de barras 2D, graduaciones, un parche blanco para etiquetado y un diseño de boca ancha para facilitar la adición y extracción del material de muestra.El diseño de rosca externa minimiza el riesgo de contaminación en los procedimientos de manipulación manual.Los tubos y la gradilla están clasificados para su uso para almacenamiento hasta temperaturas de nitrógeno líquido en fase de vapor.
Diseño de tubo flexible
  • La boca ancha proporciona un fácil acceso mediante el uso de fórceps para añadir aproximadamente tres secciones de 1 mm de tejido, material vegetal u otras muestras sólidas para almacenamiento
  • La altura total del tubo de menos de 50 mm y la forma del fondo en U permiten un acceso cómodo con puntas de pipeta de longitud estándar cuando se utiliza para el almacenamiento de líquidos
  • Disponible con o sin código de barras 2D
  • Incluyen graduaciones impresas con superficie de escritura de color blanco para la identificación de muestras manual
  • Se pueden adquirir en una gradilla con cierre de estilo universal o a granel para satisfacer sus requisitos de manipulación de muestras.
Diseño del tapón
  • El tapón de rosca presenta una construcción de una sola pieza con junta de polipropileno integrada: no se puede apretar en exceso a mano—
  • El tapón con junta y el tubo son compatibles con el almacenamiento a temperatura ambiente a través de la fase gaseosa del nitrógeno líquido
Seguimiento seguro
  • El código de barras 2D de unión permanente se ha grabado con láser en la base del tubo para identificar y hacer un seguimiento de las muestras de forma segura
  • Ahora disponibles en una gradilla con códigos de barras para permitir el seguimiento de la gradilla, además de tubos individuales
  • El lector de códigos de barras 2D Thermo Scientific decodifica cada código de barras de los tubos, transfiere la información del tubo a su aplicación o base de datos
  • Los tubos incluyen un espacio de escritura de color blanco para la información de muestra además de, o en lugar de, utilizar códigos de barras 2D
Control de calidad exhaustivo
  • Los códigos de barras 2D se escanean tras la fabricación para garantizar su legibilidad
  • Los códigos de barras se comprueban en la base de datos de códigos previamente asignados para evitar duplicados
  • La estanqueidad de los tubos se ha sometido a pruebas para garantizar la integridad y la seguridad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad El producto está certificado como material libre de ARNasa/ADNasa y endotoxinas
Color del tapón Clear
Capacidad (métrico) 5 mL
Forma del fondo Cónicos
Material Polipropileno virgen de calidad médica Clase VI
Estilo de rosca Externo
Graduaciones Etiqueta blanca y graduaciones
Envase 240 tubes
Cantidad 24/Pk., 240/Cs.
Volumen de trabajo (métrico) 4,5 mL
Código de barras Sí
Línea de productos Tubo criogénico universal Nunc
Esterilidad Estériles según SAL 10-6
Graduated Sí
Antirrotación Sí
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Capacidad (imperial) 0,169 oz
Sin ADNasa Sí
Tipo de tapón Tapón universal sin junta, con rosca externa
Impreso Sí
Tipo de producto Tubo universal