Learn More
Thermo Scientific™ Tubos universales de 5.0 ml de perfil bajo con rosca externa Nunc™
Código de producto. 15217468
Cambiar vista
Click to view available options
Código de barras:
No
Sin código de barras en tubo; código de barras en gradilla
Sí
Sí, 2D
Envase:
1 Pk., 10 Cases
240 tubes
5 Pk., 10 Cases
Tamaño de la unidad:
10 PCS
240 PCS
paquete de 10
paquete de 240
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Código de barras Envase Tamaño de la unidad
15217468 No 5 Pk., 10 Cases 10 PCS
15292986 No 240 tubes 240 PCS
15204147 Sí, 2D 240 tubes paquete de 240
15297458 Sí, 2D 240 tubes 240 PCS
15207468 No 240 tubes paquete de 240
15553714 Sí 240 tubes paquete de 240
15563714 Sin código de barras en tubo; código de barras en gradilla 240 tubes paquete de 240
15573694 Sí 1 Pk., 10 Cases paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15217468 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 331840
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00€
    127.80€ / paquete de 10
    Ahorro 30.20€
    19% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Cumpla los requisitos de seguimiento y envasado para el almacenamiento de muestras sólidas o líquidas con estos tubos universales de perfil bajo.
Cumpla los requisitos de seguimiento y envasado para el almacenamiento de muestras sólidas o líquidas con los tubos universales de rosca externa de 5,0 ml Thermo Scientific™ Nunc™ de perfil bajo.Una solución resistente para el almacenamiento de muestras sólidas o líquidas, los tubos incluyen códigos de barras 2D, graduaciones, un parche blanco para etiquetado y un diseño de boca ancha para facilitar la adición y extracción del material de muestra.El diseño de rosca externa minimiza el riesgo de contaminación en los procedimientos de manipulación manual.Los tubos y la gradilla están clasificados para su uso para almacenamiento hasta temperaturas de nitrógeno líquido en fase de vapor.
Diseño de tubo flexible
  • La boca ancha proporciona un fácil acceso mediante el uso de pinzas para añadir aproximadamente tres (3) secciones de 1 mm de tejido, material de plantas u otras muestras sólidas para almacenamiento
  • La altura total del tubo de menos de 50 mm y la forma del fondo en U permiten un acceso cómodo con puntas de pipeta de longitud estándar cuando se utiliza para el almacenamiento de líquidos
  • Disponible con o sin código de barras 2D
  • Incluyen graduaciones impresas con superficie de escritura de color blanco para la identificación de muestras manual
  • Se pueden adquirir en una gradilla con cierre de estilo universal o a granel para satisfacer sus requisitos de manipulación de muestras
Diseño del tapón
  • El tapón cuenta con una rosca fácilmente automatizable compatible con los equipos de taponado y retirada de tapones Nunc
  • El tubo con tapa con rosca externa está diseñado para la crioconservación hasta la fase de vapor de nitrógeno líquido
Seguimiento seguro
  • El código de barras 2D de unión permanente se ha grabado con láser en la base del tubo para identificar y hacer un seguimiento de las muestras de forma segura
  • Ahora disponibles en una gradilla con códigos de barras para permitir el seguimiento de la gradilla, además de tubos individuales
  • El lector de códigos de barras 2D Thermo Scientific decodifica al instante cada código de barras de los tubos y transfiere la información del tubo a la aplicación o base de datos
  • Los tubos incluyen un espacio de escritura de color blanco para la información de muestra además de, o en lugar de, utilizar códigos de barras 2D
Control de calidad exhaustivo
  • Los códigos de barras 2D se escanean tras la fabricación para garantizar su legibilidad
  • Los códigos de barras se comprueban en la base de datos de códigos previamente asignados para evitar duplicados
  • La estanqueidad de los tubos se ha sometido a pruebas para garantizar la integridad y la seguridad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Clear
Material Base y tapa de policarbonato
Envase 5 Pk., 10 Cases
Cantidad 5/Pk., 10/Cs.
Código de barras No
Admite Admite 24 tubos universales de perfil bajo de 5 ml
Línea de productos Gradilla con cierre universal Nunc
Esterilidad No estéril
Graduated Sí
Antirrotación Sí
Capacidad (imperial) 0,169 oz
Sin ADNasa Sí
Impreso Sí
Tipo de producto Tubo universal