Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Flask on Slide
BIOPHARMA
Código de producto. 16220651
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Poliestireno
Vidrio
Descripción:
Flaskette
SlideFlask
Tamaño de la unidad:
50 PCS
96 PCS
paquete de 16
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Descripción Tamaño de la unidad
16220651 Poliestireno SlideFlask paquete de 50
10439672 Poliestireno SlideFlask 50 PCS
11317774 Vidrio Flaskette 96 PCS
12892784 Vidrio Flaskette paquete de 16
16230651 Vidrio Flaskette paquete de 16
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16220651 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 170920
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    832.32€
    736.00€ / paquete de 50
    Ahorro 96.32€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Haga crecer cultivos celulares directamente en los portaobjetos mediante el matraz sobre portaobjetos Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™, ideal para la autorradiografía y la inmunofluorescencia unicelulares.
Cultivos celulares directamente en los portaobjetos para microscopio con los matraces sobre portaobjetos Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™, ideales para la autorradiografía y la inmunofluorescencia unicelulares.
Cámara SlideFlask (con el tapón negro en la fotografía)
  • Emplea un portaobjetos de poliestireno tratado para cultivo de tejidos fijado a una estructura de matraz de 18 × 50 mm mediante soldadura ultrasónica; permite una incubación prolongada sin fugas
  • La estructura superior del matraz se desprende fácilmente después del cultivo y libera el portaobjetos para su examen microscópico.
  • certificado Nunclon Delta
  • Cubreobjetos disponible (171862)
Cámara Flaskette (con el tapón blanco)
  • Portaobjetos de vidrio con junta de silicona y estructura superior de matraz de 20 × 50 mm
  • Puede sellarse para excluir el aire, lo que resulta útil al incluir células en resina para microscopía electrónica.
  • Para uso exclusivo en investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pocillos 1
Color Transparente
Área de cultivo 9,0 cm2
Descripción SlideFlask
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Material Poliestireno
Volumen de trabajo (métrico) De 2,5 a 5,0 ml
Incluye Con tapa sólida negra, sin ventilación
N.º por caja 50
N.° por paquete 5
Esterilidad Estéril
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.