Descripción
Ejecute aplicaciones de FIV con las placas para FIV Thermo Scientific™ Nunc™ Petri fiables y de alta calidad que cumplen los rigurosos requisitos de las pruebas, la certificación y la validación de FIV.
Características innovadoras para unos resultados mejorados:
- Facilita el intercambio de gases mediante la tapa ventilada
- Elija el tamaño adecuado para sus aplicaciones, disponibles en tamaños de 35 mm, 60 mm y 90 mm
- Certificadas de conformidad disponibles para todos los lotes
Rigurosamente probadas, certificadas y validadas para IVF:
- Marca CE, aprobadas por FDA y probadas por MEA
- Producidas conforme a la norma ISO 13485 con trazabilidad de todo el lote
- Estériles (SAL 10-6)
- No pirógenas (prueba LAL)
- Prueba de clase VI de USP
- Presentación de los resultados de la prueba (MEA)
Spécification
Spécification
| Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, aprobadas por la FDA y probadas por MEA |
| Descripción | Placa de Petri para IVF, 60mm, tapa con orificio de ventilación |
| Área de cultivo | 21,5 cm2 |
| Material | Poliestireno de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| N.º por caja | 400 |
| N.° por paquete | 10 |
| Altura (métrico) | 14 mm |
| Diámetro (métrico) | 54 mm |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.