Learn More
Thermo Scientific™ Placas de Petri para IVF Nunc™
BIOPHARMA
Código de producto. 10170753 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
35 mm
54 mm
88 mm
Altura (métrico):
11 mm
14 mm
15 mm
Área de cultivo:
21,5 cm2
56,7 cm2
8,8 cm2
Tamaño de la unidad:
150 PCS
400 PCS
500 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Altura (métrico) Área de cultivo Tamaño de la unidad
10170753 35 mm 11 mm 8,8 cm2 500 PCS
10262623 54 mm 14 mm 21,5 cm2 400 PCS
10021963 88 mm 15 mm 56,7 cm2 150 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10170753 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 150255
 Artículo restringido
En stock
Desarrolle aplicaciones de FIV con las placas de Petri para FIV fiables y de alta calidad Thermo Scientific™ Nunc™.
Ejecute aplicaciones de FIV con las placas para FIV Thermo Scientific™ Nunc™ Petri fiables y de alta calidad que cumplen los rigurosos requisitos de las pruebas, la certificación y la validación de FIV.
Características innovadoras para unos resultados mejorados:
  • Facilita el intercambio de gases mediante la tapa ventilada
  • Elija el tamaño adecuado para sus aplicaciones, disponibles en tamaños de 35 mm, 60 mm y 90 mm
  • Certificadas de conformidad disponibles para todos los lotes
Rigurosamente probadas, certificadas y validadas para IVF:
  • Marca CE, aprobadas por FDA y probadas por MEA
  • Producidas conforme a la norma ISO 13485 con trazabilidad de todo el lote
  • Estériles (SAL 10-6)
  • No pirógenas (prueba LAL)
  • Prueba de clase VI de USP
  • Presentación de los resultados de la prueba (MEA)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con marcado CE, aprobadas por la FDA y probadas por MEA
Descripción Placa de Petri para FIV, 35 mm, tapa con orificio de ventilación
Área de cultivo 8,8 cm2
Material Poliestireno de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
N.º por caja 500
N.° por paquete 10
Altura (métrico) 11 mm
Diámetro (métrico) 35 mm
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.