Learn More
Thermo Scientific™ Varilla Nunc™ Immuno
BIOPHARMA
Código de producto. 10449192
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1800/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 1800
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10449192 1800/caja paquete de 1800
1 options
Código de producto. 10449192 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 472230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1490.00€
    1410.07€ / paquete de 1800
    Ahorro 79.93€
    5% Descuento
En stock
Utilice la varilla Nunc™ Immuno Thermo Scientific™ en biotecnología, laboratorios farmacéuticos o en la producción de vacunas y kits de diagnóstico.
Utilice la varilla Thermo Scientific™ Nunc™ Immuno en biotecnología, laboratorios farmacéuticos o en la producción de vacunas y kits de diagnóstico. El sistema consiste en un tubo y una varilla Immuno con una pala.
Características:
  • Elección de Thermo Scientific™ MaxiSorp™ o PolySorb™
  • El tubo de polipropileno ofrece una adsorción mínima de los componentes del ensayo
  • Pala de poliestireno, superficie, 5,2 cm2
  • Resultado visual: sustrato depositado o solución coloreada
  • Dimensiones externas (L × An): 1,93 × 0,47 in. (49 × 12 mm)
Información para pedidos:
Se dispone de documentación sobre la aplicación.
Nota:
Nunc A/S posee la licencia de fabricación y uso de materiales sintéticos para inmunoensayos de fase sólida, tal como están cubiertos por la patente de la UE n.º 0126392 y la patente estadounidense n.° 4.980.299. Los materiales están fabricados con licencia de Ventrex Laboratories, Inc., patente estadounidense n.° 4.225.575.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Superficie de pala MaxiSorp
Tipo de producto Inmuno Stick
Cantidad 1800/caja