Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ High Density Cell Factory™ System
BIOPHARMA
Código de producto. 16659752
Cambiar vista
Click to view available options
Capas de bandejas:
3
13
52
Área de cultivo:
1896 cm
32864 cm
8216 cm
N.º por caja:
1 unidad
3/caja
4/caja
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 3
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capas de bandejas Área de cultivo N.º por caja Tamaño de la unidad
16659752 3 1896 cm 4/caja paquete de 4
15614289 52 32864 cm 1 unidad cada uno
15550334 13 8216 cm 3/caja paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16659752 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 169160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    446.00€
    356.00€ / paquete de 4
    Ahorro 90.00€
    20% Descuento
En stock
Diseñados para aumentar la producción de cultivo celular y mejorar la productividad con el mismo tamaño que un sistema Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ estándar.
Los sistemas de alta densidad Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ ofrecen un 30 % más de área de superficie y producción que el sistema Cell Factory estándar o los sistemas de bandejas múltiples similares para el cultivo celular adherente.Los beneficios económicos son inmediatos, ya que influyen en muchas funciones de la organización y permiten a los usuarios finales optimizar la superficie de fabricación de cultivos celulares, reducir el uso de materiales y mano de obra e incrementar la producción de cultivos celulares.
  • Aumente su producción - 30 % MÁS de área de la superficie y producción* con el tamaño del sistema Nunc Cell Factory estándar
  • Mejore su productividad - Incremente la eficacia del trabajo y la manipulación mediante la obtención de mayores resultados en un solo ciclo de proceso
  • Mejore su economía del proceso - Aumente su capacidad de fabricación sin inversión de capital
  • Aproveche las oportunidades para el medio ambiente - Reduzca su consumo y los costes de descontaminación y eliminación de residuos
*El aumento de la producción puede variar en función del tipo de células cultivadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Sistema de alta densidad Nunc Cell Factory
Capacidad (métrico) Not Applicable
Material Poliestireno
Altura (imperial) 2,1 in
Altura (métrico) 54 mm
N.º por caja 4/caja
N.° por paquete 1 Ea.
Tipo de producto Cell Factory
Características ecológicas ISCC PLUS
Desechables Single-use
Esterilidad Sterile
Forma del fondo Rectangular
Tipo de tapón Ventilado
Área de cultivo 1896 cm
Tratamiento de superficie Nunclon Delta
Capas de bandejas 3